2-Bromo-1,3-diméthoxybenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3488-5G B3488-1G B3488-25G
TCIAB3488-5GEA 37.4 EUR InStock
TCIAB3488-5G TCIAB3488-1G TCIAB3488-25G
2-Bromo-1,3-diméthoxybenzène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-1,3-diméthoxybenzène
Formule: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
Point d'ébullition: 273°C
Numéro MDL: MFCD07780177
Numéro CAS: 16932-45-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1b3e51055b795b93b97f9cd58a5046ea3ba8613&vid=e1b3e51055b795b93b97f9cd58a5046ea3ba8613&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité