Acide 5-formylsalicylique
Synonyms: 5-Formyl-2-hydroxybenzoic acid
013893-5G 013893-1G
FLUO013893-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013893-5G FLUO013893-1G
Acide 5-formylsalicylique
Acide 5-formylsalicylique
Formule: C₈H₆O₄
MW: 166,1308 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006945
Numéro CAS: 616-76-2
EINECS: 210-492-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité