Acide 5-formylsalicylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Formyl-2-hydroxybenzoic acid
F0400-25G F0400-5G
TCIAF0400-25GEA 253 EUR InStock
TCIAF0400-25G TCIAF0400-5G
Acide 5-formylsalicylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 5-formylsalicylique
Formule: C₈H₆O₄
MW: 166,1308 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006945
Numéro CAS: 616-76-2
EINECS: 210-492-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edd23d1ecccd7de9781b23ba7d11d67ae38d87f3&vid=edd23d1ecccd7de9781b23ba7d11d67ae38d87f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité