sec-Butyl-4-hydroxybenzoate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxybenzoic acid sec-butyl ester
H0496-25G H0496-500G H0496-100G
TCIAH0496-25GEA 78.1 EUR InStock
TCIAH0496-25G TCIAH0496-500G TCIAH0496-100G
sec-Butyl-4-hydroxybenzoate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
sec-Butyl-4-hydroxybenzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Point d'ébullition: 210°C
Numéro MDL: MFCD00059626
Numéro CAS: 17696-61-6
EINECS: 241-697-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea33d502a51364e9dc566bc26f3a25ece89d2c8f&vid=ea33d502a51364e9dc566bc26f3a25ece89d2c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité