Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14228900EA 177 EUR InStock
EHERC14228900
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020167
Numéro CAS: 4247-02-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité