Isobutyl-4-hydroxybenzoate ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isobutyl 4-hydroxybenzoate, Isobutylparaben
H0493-25G H0493-500G H0493-100G
TCIAH0493-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAH0493-25G TCIAH0493-500G TCIAH0493-100G
Isobutyl-4-hydroxybenzoate ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020167
Numéro CAS: 4247-02-3
EINECS: 224-208-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cd9f47d0da18d8ca43c2b02bbb51d7a36530c28&vid=1cd9f47d0da18d8ca43c2b02bbb51d7a36530c28&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité