Isoamyl-4-hydroxybenzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0214-10G H0214-25G
TCIAH0214-10GEA 47.3 EUR InStock
TCIAH0214-10G TCIAH0214-25G
Isoamyl-4-hydroxybenzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Isoamyl-4-hydroxybenzoate
Formule: C₁₂H₁₆O₃
Point d'ébullition: 242°C
Numéro MDL: MFCD00017502
Numéro CAS: 6521-30-8
EINECS: 229-409-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69a95a5324c257910606b3c557ffecc61f299ff4&vid=69a95a5324c257910606b3c557ffecc61f299ff4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité