3-Nitrosalicylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Nitrosalicylic Acid, 2-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
N0251-25G N0251-5G
TCIAN0251-25GEA 193 EUR InStock
TCIAN0251-25G TCIAN0251-5G
3-Nitrosalicylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Nitrosalicylic acid
Formule: C₇H₅NO₅
MW: 183,1183 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024240
Numéro CAS: 85-38-1
Merck Index: 14,06631
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cded5a1673a4780e230ff817fc9776c6ff6b5132&vid=cded5a1673a4780e230ff817fc9776c6ff6b5132&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 150.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité