Acide 3,5,6-trichlorosalicylique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5,6-Trichlorosalicylic Acid
T1406-25G T1406-500G
TCIAT1406-25GEA 33 EUR InStock
TCIAT1406-25G TCIAT1406-500G
Acide 3,5,6-trichlorosalicylique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3,5,6-trichlorosalicylique
Formule: C₇H₃Cl₃O₃
MW: 241,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075245
Numéro CAS: 40932-60-3
EINECS: 255-144-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47a70d8ada7441b9a88d58894cdd6698cecb11f2&vid=47a70d8ada7441b9a88d58894cdd6698cecb11f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité