2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC2446-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAC2446-5G TCIAC2446-25G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₃ClFNO
MW: 219,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD04115715
Numéro CAS: 114776-15-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/54/28939454.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité