2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33757.03EA 110 EUR InStock
H33757.03 H33757.06
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid ≥97%
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₃F₂NO₄
MW: 203,10 g/mol
Point de fusion: 145…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425705
Numéro CAS: 116465-48-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité