m-Anisidinium chloride ≥99.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Methoxyaniline hydrochloride, m-Anisidine hydrochloride
A0488-25G A0488-5G
TCIAA0488-25GEA 156 EUR InStock
TCIAA0488-25G TCIAA0488-5G
m-Anisidinium chloride ≥99.0% (par HPLC, azote total)
m-Anisidinium chloride
Formule: C₇H₁₀ClNO
MW: 159,6100 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060220
Numéro CAS: 27191-09-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6bd6cef5171386f6d2ef3f1e1cbfd9a799f97619&vid=6bd6cef5171386f6d2ef3f1e1cbfd9a799f97619&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité