2-Methoxythioanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Methylsulphanyl)anisole
M1851-25G M1851-5G
TCIAM1851-25GEA 156 EUR InStock
TCIAM1851-25G TCIAM1851-5G
2-Methoxythioanisole ≥98.0% (par GC)
2-Methoxythioanisole
Formule: C₈H₁₀OS
Point d'ébullition: 142°C
Point de fusion: 19°C
Numéro MDL: MFCD00792424
Numéro CAS: 2388-73-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56aa7c2687651566c5bd14bb99d8e27dcdc1f6ae&vid=56aa7c2687651566c5bd14bb99d8e27dcdc1f6ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité