4-Methoxythioanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM1852-5GEA 48.4 EUR InStock
TCIAM1852-5G TCIAM1852-25G
4-Methoxythioanisole ≥98.0% (par GC)
4-Methoxythioanisole
Formule: C₈H₁₀OS
MW: 154,2294 g/mol
Point d'ébullition: 137°C
Numéro MDL: MFCD00010587
Numéro CAS: 1879-16-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/74/28976274.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité