1,3-Dibromo-5-tert-butylbenzene
Synonyms: 1,3-Dibromo-5-(tert-butyl)benzene, 5-(tert-Butyl)-1,3-dibromobenzene
023861-25G 023861-5G
FLUO023861-25GEA 0 EUR InStock
FLUO023861-25G FLUO023861-5G
1,3-Dibromo-5-tert-butylbenzene
1,3-Dibromo-5-tert-butylbenzene
Formule: C₁₀H₁₂Br₂
MW: 292,0100 g/mol
Numéro MDL: MFCD06657956
Numéro CAS: 129316-09-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité