1-Bromo-3-hexylbenzene ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26063.14 H26063.06
H26063.14EA 264 EUR InStock
H26063.14 H26063.06
1-Bromo-3-hexylbenzene ≥97%
1-Bromo-3-hexylbenzene
Purity: 97+% CAS No.: 38409-59-5 Molecular Formula: C12H17Br Formula Weight: 241.17 Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.5220 Boiling Point: 90-98°/5mm MDL No.: MFCD09909567
Formule: C₁₂H₁₇Br
MW: 241,17 g/mol
Point d'ébullition: 90…98 °C (5 mmHg)
Densité: 1.179
Point d'éclair: >120 °C (248 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909567
Numéro CAS: 38409-59-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité