3-Bromo-2-fluorotoluene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2969-1G B2969-5G B2969-25G
TCIAB2969-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB2969-1G TCIAB2969-5G TCIAB2969-25G
3-Bromo-2-fluorotoluene ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-2-fluorotoluene
Formule: C₇H₆BrF
Point d'ébullition: 186°C
Numéro MDL: MFCD04972694
Numéro CAS: 59907-12-9
EINECS: 261-981-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d019af9d94753379fddce6554ed5bcc7a421e4e&vid=6d019af9d94753379fddce6554ed5bcc7a421e4e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité