2-Bromo-3-nitrotoluene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3712-1G B3712-5G
TCIAB3712-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAB3712-1G TCIAB3712-5G
2-Bromo-3-nitrotoluene ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-3-nitrotoluene
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,0300 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Numéro MDL: MFCD00134555
Numéro CAS: 41085-43-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e44f8e91a94bd26e1084614ad33be5f9967893&vid=a0e44f8e91a94bd26e1084614ad33be5f9967893&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité