3-Bromo-5-methylanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromo-5-methoxytoluene, 1-Bromo-3-methoxy-5-methylbenzene
B3526-1G B3526-5G
TCIAB3526-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB3526-1G TCIAB3526-5G
3-Bromo-5-methylanisole ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-5-methylanisole
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,0600 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Numéro MDL: MFCD08061916
Numéro CAS: 29578-83-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c04e0e93f0d129da695543e7f97c9e31043247f0&vid=c04e0e93f0d129da695543e7f97c9e31043247f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité