3-Hydroxy-o-toluic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
H0885-1G H0885-25G H0885-5G
TCIAH0885-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAH0885-1G TCIAH0885-25G TCIAH0885-5G
3-Hydroxy-o-toluic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Hydroxy-o-toluic acid
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671541
Numéro CAS: 603-80-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33447f7ebfd70954ca84ea91bb4e34158843b29b&vid=33447f7ebfd70954ca84ea91bb4e34158843b29b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité