Benzyl chloromethyl ether ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: ((Chloromethoxy)methyl)benzene
B1207.0500 B1207-25G B1207-500G B1207-100G
TCIAB1207.0500EA 0 EUR InStock
TCIAB1207.0500 TCIAB1207-25G TCIAB1207-500G TCIAB1207-100G
Benzyl chloromethyl ether ≥90.0% (par GC)
Benzyl chloromethyl ether
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Point d'ébullition: 56°C
Point d'éclair: 91°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000886
Numéro CAS: 3587-60-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af713ec31cef7461211511f5e2c0b83ff92f3355&vid=af713ec31cef7461211511f5e2c0b83ff92f3355&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité