1,3-Dichloro-2-(méthoxyméthyl)benzène
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD2109-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAD2109-25G
1,3-Dichloro-2-(méthoxyméthyl)benzène
1,3-Dichloro-2-(méthoxyméthyl)benzène
Formule: C₈H₈Cl₂O
Point d'ébullition: 125°C
Numéro MDL: MFCD00000578
Numéro CAS: 33486-90-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/92/28978892.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité