2,4-Dinitro-5-fluorotoluene
Synonyms: 1-Fluoro-5-methyl-2,4-dinitrobenzene
004969-1G 004969-5G
FLUO004969-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004969-1G FLUO004969-5G
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene
Formule: C₇H₅FN₂O₄
MW: 200,1240 g/mol
Numéro MDL: MFCD00205111
Numéro CAS: 349-01-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité