2-Iodo-3-nitrotoluene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Iodo-1-methyl-3-nitrobenzene
I0799-25G I0799-5G
TCIAI0799-25GEA 345 EUR InStock
TCIAI0799-25G TCIAI0799-5G
2-Iodo-3-nitrotoluene ≥98.0% (par GC)
2-Iodo-3-nitrotoluene
Formule: C₇H₆INO₂
MW: 263,0300 g/mol
Numéro MDL: MFCD00091040
Numéro CAS: 6277-17-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23d03c74fe03101e88de08db2749e0c0ca4ecc3c&vid=23d03c74fe03101e88de08db2749e0c0ca4ecc3c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité