Synonyms:
(Methoxymethyl)benzene
B23490.09
B23490.18
B23490.09EA
45.9
EUR
InStock
B23490.09
B23490.18
Oxyde de benzyle et de méthyle ≥97%
Oxyde de benzyle et de méthyle
Purity: 99%
CAS No.: 538-86-3
Molecular Formula: C6H5CH2OCH3
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.5015
Melting Point: -53°
Boiling Point: 173-175°
Merck Reference: 14,1140
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00025901