4-(2-Méthoxyéthyl)phénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: p-(2-Methoxyethyl) phenol
B23548.09 B23548.18
B23548.09EA 47.9 EUR InStock
B23548.09 B23548.18
4-(2-Méthoxyéthyl)phénol ≥98%
4-(2-Méthoxyéthyl)phénol
Purity: 98% CAS No.: 56718-71-9 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Melting Point: 43-45° MDL No.: MFCD00017537
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Point de fusion: 43…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017537
Numéro CAS: 56718-71-9
EINECS: 260-354-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité