1-Bromo-2-cyclohexylbenzene ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L18059.14 L18059.06 L18059.03
L18059.14EA 616 EUR InStock
L18059.14 L18059.06 L18059.03
1-Bromo-2-cyclohexylbenzene ≥97%
1-Bromo-2-cyclohexylbenzene
Purity: 97% CAS No.: 59734-92-8 Molecular Formula: C12H15Br Formula Weight: 239.16 Refractive Index: 1.5605 Boiling Point: 79-83°/0.01mm MDL No.: MFCD02093987
Formule: C₁₂H₁₅Br
MW: 239,16 g/mol
Point d'ébullition: 79…83 °C (0.01 mmHg)
Densité: 1.295
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093987
Numéro CAS: 59734-92-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité