Homophthalic anhydride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
156300050 156300250 156301000
ACRO156300050EA 33.2 EUR InStock
ACRO156300050 ACRO156300250 ACRO156301000
Homophthalic anhydride 98%
Homophthalic anhydride
Formule: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Point de fusion: 140…144 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006894
Numéro CAS: 703-59-3
EINECS: 211-873-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité