DL-Glutamic acid
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14034400EA 63.3 EUR InStock
EHERC14034400
DL-Glutamic acid
DL-Glutamic acid
Formule: C₅H₉NO₄
MW: 147,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063113
Numéro CAS: 617-65-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité