DL-Glutamic acid ≥92.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAG0058-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAG0058-25G TCIAG0058-500G
DL-Glutamic acid ≥92.0% (par HPLC)
DL-Glutamic acid
Formule: C₅H₉NO₄
MW: 147,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063113
Numéro CAS: 617-65-2
Merck Index: 14,04469
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/48/28969748.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 92.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité