(±)-Aspartic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Aminobutanedioic acid, DL-Aspartic acid
A13646.0E A13646.22 A13646.36
A13646.0EEA 280 EUR InStock
A13646.0E A13646.22 A13646.36
(±)-Aspartic acid ≥98%
(±)-Aspartic acid
Purity: 98+% CAS No.: 617-45-8 Molecular Formula: C4H7NO4 Formula Weight: 133.10 Melting Point: 300° dec. Beilstein Reference: 774618
Formule: C₄H₇NO₄
MW: 133,10 g/mol
Point de fusion: >300 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063083
Numéro CAS: 617-45-8
EINECS: 210-513-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité