(±)-Aspartic acid
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10304950EA 76.3 EUR InStock
EHERC10304950
(±)-Aspartic acid
(±)-Aspartic acid
Formule: C₄H₇NO₄
MW: 133,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063083
Numéro CAS: 617-45-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité