Methyl-3,5-dibromosalicylate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoate
B25077.14 B25077.22
B25077.14EA 50.5 EUR InStock
B25077.14 B25077.22
Methyl-3,5-dibromosalicylate ≥98%
Methyl-3,5-dibromosalicylate
Purity: 98% CAS No.: 21702-79-4 Molecular Formula: C8H6Br2O3 Formula Weight: 309.94 Melting Point: 150-152° MDL No.: MFCD00017534
Formule: C₈H₆Br₂O₃
MW: 309,94 g/mol
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017534
Numéro CAS: 21702-79-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité