Methyl-6-fluorosalicylate
Synonyms: Methyl 2-fluoro-6-hydroxybenzoate
006803-1G 006803-2.5G
FLUO006803-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006803-1G FLUO006803-2.5G
Methyl-6-fluorosalicylate
Methyl-6-fluorosalicylate
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170,1378 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153207
Numéro CAS: 72373-81-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité