Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate
M1919-25G M1919-5G
TCIAM1919-25GEA 307 EUR InStock
TCIAM1919-25G TCIAM1919-5G
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797457
Numéro CAS: 214822-96-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22f444740de95fa0ac74fcee8878c1aac15bc845&vid=22f444740de95fa0ac74fcee8878c1aac15bc845&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité