5-Methylisophthalic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M1903-25G M1903-5G
TCIAM1903-25GEA 180 EUR InStock
TCIAM1903-25G TCIAM1903-5G
5-Methylisophthalic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Methylisophthalic acid
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Point de fusion: 298°C
Numéro MDL: MFCD00013986
Numéro CAS: 499-49-0
EINECS: 207-881-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a195d40d958aa4c4fe0809309f9e20d2333b6c99&vid=a195d40d958aa4c4fe0809309f9e20d2333b6c99&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité