Potassium selenite
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
39436.14 39436.22
39436.14EA 124 EUR InStock
39436.14 39436.22
Potassium selenite
Potassium selenite
CAS No.: 10431-47-7 Molecular Formula: K2SeO3 Formula Weight: 205.16 Physical Form: Powder Density: 2.851 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 875° dec. UN No.: 2630 MDL No.: MFCD00049663
Formule: K₂O₃Se
MW: 205,165 g/mol
Point de fusion: 875 °C (dec.)
Densité: 2.851
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049663
Numéro CAS: 10431-47-7
EINECS: 233-909-8
ONU: 2630
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité