Ethyl glycidyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0465-25ML E0465-500ML
TCIAE0465-25MLEA 49.5 EUR InStock
TCIAE0465-25ML TCIAE0465-500ML
Ethyl glycidyl ether ≥98.0% (par GC)
Ethyl glycidyl ether
Formule: C₅H₁₀O₂
Point d'ébullition: 128°C
Numéro MDL: MFCD00085264
Numéro CAS: 4016-11-9
EINECS: 223-671-3
ONU: 2752
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2b6c20437a681a0469d0fb93002c703dc34047e&vid=f2b6c20437a681a0469d0fb93002c703dc34047e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9450 to 0.9480
Refractive index n20/D 1.4070 to 1.4090
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité