Ethyl-2-methylnicotinate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 2-methylnicotinate
E0860-25G E0860-5G
TCIAE0860-25GEA 201 EUR InStock
TCIAE0860-25G TCIAE0860-5G
Ethyl-2-methylnicotinate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl-2-methylnicotinate
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Numéro MDL: MFCD00006336
Numéro CAS: 1721-26-2
EINECS: 217-013-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a1e878a8d702899b56c67915c19506b21c59a93a&vid=a1e878a8d702899b56c67915c19506b21c59a93a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité