Cérium trichlorure hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Cerium(III) chloride hydrate, Cerous chloride
11325.18 11325.30
11325.18EA 67.3 EUR InStock
11325.18 11325.30
Cérium trichlorure hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Cérium trichlorure hydraté
Cerium(III) chloride hydrate is used as an important raw material the preparation of other cerium salts such as cerium(III) trifluoromethanesulfonate. It is used in the conversion of esters to allylsilanes.
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White crystalline aggregates
Formule: CeCl₃·xH₂O
MW: 246,48 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149633
Numéro CAS: 19423-76-8
EINECS: 232-227-8
Merck Index: 14,1997
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité