Gadolinium nitride ≥99.5% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Gadolinium(III) nitride
46709.03 46709.06
46709.03EA 47.2 EUR InStock
46709.03 46709.06
Gadolinium nitride ≥99.5% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Gadolinium nitride
Formule: GdN
MW: 171,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049943
Numéro CAS: 25764-15-2
EINECS: 247-250-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité