Rhodium(III) oxide, anhydre ≥99.9% (base métaux) Rh ≥ 80.6%
Fournisseur: Thermo Scientific
11814.02 11814.04
11814.02EA 1120 EUR InStock
11814.02 11814.04
Rhodium(III) oxide, anhydre ≥99.9% (base métaux) Rh ≥ 80.6%
Rhodium(III) oxide
Purity: 99.9% CAS No.: 12036-35-0 Molecular Formula: Rh2O3 Formula Weight: 253.81 Physical Form: Powder Density: 8.20 Appearance: Grey to black Odour: Odourless Melting Point: 1100° dec. MDL No.: MFCD00011205
Formule: O₃Rh₂
Point de fusion: 1100 °C (dec.)
Densité: 8.20
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011205
Numéro CAS: 12036-35-0
EINECS: 234-846-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité