1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1607-1G B1607-25G B1607-5G
TCIAB1607-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAB1607-1G TCIAB1607-25G TCIAB1607-5G
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene ≥97.0% (par GC)
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
Formule: C₁₁H₈Br₂
MW: 299,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00046369
Numéro CAS: 37763-43-2
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b05b0339087c5dd0ddd3686ccb91179ac567d3ed&vid=b05b0339087c5dd0ddd3686ccb91179ac567d3ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité