3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxobutanoic acid
M1383-25G M1383-5G
TCIAM1383-25GEA 143 EUR InStock
TCIAM1383-25G TCIAM1383-5G
3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002795
Numéro CAS: 3153-44-4
EINECS: 221-593-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e661cc0a3db5272a5e1253653490050f1d1dfd6&vid=0e661cc0a3db5272a5e1253653490050f1d1dfd6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité