4-Nitro-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
N0862-25G N0862-5G
TCIAN0862-25GEA 167 EUR InStock
TCIAN0862-25G TCIAN0862-5G
4-Nitro-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Nitro-1H-pyrazole
Formule: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,0800 g/mol
Point d'ébullition: 323°C
Numéro MDL: MFCD00159626
Numéro CAS: 2075-46-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db6341a96bcfdc99a388c2e3c94c510730c0a7c2&vid=db6341a96bcfdc99a388c2e3c94c510730c0a7c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité