2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,6-Dibromoanthracene-9,10-dione
D3182-1G D3182-5G
TCIAD3182-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAD3182-1G TCIAD3182-5G
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone ≥95.0% (par HPLC)
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₆Br₂O₂
MW: 366,0042 g/mol
Point de fusion: 290°C
Numéro MDL: MFCD08276344
Numéro CAS: 633-70-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba9e74dce6a1fe978b1865c2f647d14fb2aeb855&vid=ba9e74dce6a1fe978b1865c2f647d14fb2aeb855&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité