1,4-Dichloro-9,10-anthraquinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2518-1G D2518-5G
TCIAD2518-1GEA 222 EUR InStock
TCIAD2518-1G TCIAD2518-5G
1,4-Dichloro-9,10-anthraquinone ≥98.0% (par GC)
1,4-Dichloro-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₆Cl₂O₂
MW: 277,1022 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192002
Numéro CAS: 602-25-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddd4e0f5fca36caaab5722c8c608dee90e4c7ef5&vid=ddd4e0f5fca36caaab5722c8c608dee90e4c7ef5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité