5-Bromo-2-tert-butylpyrimidine ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB3079-1GEA 209 EUR InStock
TCIAB3079-1G
5-Bromo-2-tert-butylpyrimidine ≥98.0% (par GC, azote total)
5-Bromo-2-tert-butylpyrimidine
Formule: C₈H₁₁BrN₂
Point d'ébullition: 90°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 85929-94-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/20/28934520.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité