1-Butyl-1-phenylhydrazine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B2243-25G B2243-5G
TCIAB2243-25GEA 437 EUR InStock
TCIAB2243-25G TCIAB2243-5G
1-Butyl-1-phenylhydrazine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Butyl-1-phenylhydrazine
Formule: C₁₀H₁₆N₂
Point d'ébullition: 105°C
Numéro MDL: MFCD03844777
Numéro CAS: 61715-75-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e03946a6ce7d54ec8f8576a6a53468e0feab331&vid=9e03946a6ce7d54ec8f8576a6a53468e0feab331&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité