2,6-Dinitro-4-methylanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAM1842-5GEA 106 EUR InStock
TCIAM1842-5G
2,6-Dinitro-4-methylanisole ≥98.0% (par GC)
2,6-Dinitro-4-methylanisole
Formule: C₈H₈N₂O₅
Numéro MDL: MFCD00192097
Numéro CAS: 29455-11-6
ONU: 2930
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/51/28976251.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité